Saltar a
901982
Alkyne Agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
183,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.343
density
0.970 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCOCCOC)CCOCC#C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-4-12-7-8-14-10-9-13-6-5-11-2/h1H,4-10H2,2H3
InChI key
TYHJQPGPBRVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne agarose is a 6% cross-linked agarose resin that is activated with terminal alkyne functional groups for covalent capturing of azide-tagged biomolecules. This product is adequate to work in batch or column purifications (Low Pressure).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
777331764191909505
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry
form
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
form
solid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
0.970 g/mL
density
-
density
-
density
-
refractive index
n/D 1.343
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How big is the bead size on the alkyne agarose?
    1 respuesta
    1. The beads are spherical and are 50-150 µm in diameter.
      ¿Le ha resultado útil?