Merck
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylacetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propionic acid, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
2251315
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
familia API
ibuprofen
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
mp
37-42 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)