Merck
89998
10-[3-(Dansylamido)propyl]-1,4,7-trithia-10-azacyclododecane
Selectophore, ≥95.0%
Sinónimos:
N-[3-(1,4,7-Trithia-10-aza-10-cyclododecyl)propyl]dansylamide, [12]aneNS3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H35N3O2S4
Número CAS:
Peso molecular:
513.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10212902
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Selectophore
assay
≥95.0%
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCN3CCSCCSCCSCC3
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selective fluoroionophore for Ag+, measuring range 1.7x10-2 - 5.0x10-7 mol/L.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)