Merck
89793
Supelco
Fluoranthene
analytical standard
Sinónimos:
Benzo[j,k]fluorene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H10
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
1907918
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Clave InChI
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
198.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.