Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
EC Number:
231-153-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4360473
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
wood
form
powder
quality
chemically activated
manufacturer/tradename
Norit® CASP
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
for purification of process liquids and water, especially suited for removing cyanotoxins from surface water
Legal Information
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated Charcoal Norit®
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?