Saltar a
87983
Tetraoctylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
358,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)6CH2]4N(NO3)
Número CAS:
Peso molecular:
528.89
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7108220
358,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
mp
112-114 °C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
MJHKPBXGJMKYAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraoctylammonium nitrate (TOAN) is an ionophore or recognition element mostly used in potentiometric sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
TOAN has been used as recognition element in formulating potentiometric membrane to develop an electronic tongue system for monitoring nitrogen species level in water samples.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
872528683886837
form
powder
form
flakes
form
crystals
form
crystals
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (qNMR)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
-
product line
-
mp
112-114 °C
mp
103-105 °C
mp
90-95 °C
mp
64-67 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)