Merck
87795
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2324088
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.476
density
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)