Merck
87734
Tetramethylammonium hydroxide solution
purum, ~10% in methanol (T)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
91.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3558708
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
concentration
~10% in methanol (T)
impurities
≤0.3% halides (as chloride)
refractive index
n20/D 1.351
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.1 °F - closed cup
flash_point_c
10.6 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)