Saltar al contenido
87254
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Selectophore, ≥98.0%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3CH2)4P(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730026
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (T), ≥98.0%
mp
300-302 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Other Notes
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)