Merck
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H39NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
557.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
for fluorescence
Análisis
≥95% (HPLC)
mp
185-190 °C (dec.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Otras notas
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)