Documentos clave
85515
Millipore
Sorbic acid Agar (Base)
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH final
5.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Aplicación
For the isolation and differentiation of lactobacilli from food, faeces etc. according to Reuter.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)