Merck
84740
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide trimethylamine complex
technical, ≥90% (S)
Sinónimos:
NSC 9838, Trimethylamine sulfur trioxide complex
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3N · SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Beilstein:
3681759
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado
technical
Ensayo
≥90% (S)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
232 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C.O=S(=O)=O
InChI
1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
Clave InChI
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for sulfation reactions involving:
  • Synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites
  • Chitooligosaccharides used for anti-HIV-1 activity
  • Dodecyl thioglycopyranoside used as a surfactant for enantiomeric separation
  • Glycosaminoglycans which facilitate activation of signaling pathways dependent on sulfation pattern
  • Polysaccharides as heparan sulfate mimetics
Nucleophile for the synthesis of α-tosyloxy ketones
Otras notas
Reagent for the sulfation of alcohols
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B. Guilbert et al.
Tetrahedron Letters, 35, 6563-6563 (1994)