Merck
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
About This Item
Fórmula lineal:
SF6
Número de CAS:
Peso molecular:
146.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidad de vapor
5.11 (vs air)
presión de vapor
22 mmHg ( 21.1 °C)
grado
purum
impurezas
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
bp
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
cadena SMILES
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
Clave InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Envase
Cylinder with net ~4.75 kg
Otras notas
Sales restrictions may apply
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)