83551
Rice Extract Agar
suitable for microbiology
Sinónimos:
REA
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 14.3 g/L
rice extract concentrate, 0.7 g/L
pH final
5.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective for Candida spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.