Merck
83173
D-Pyroglutamic acid ethyl ester
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
(R)-5-Oxoproline ethyl ester, D-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
82622
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
puriss.
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −4.0±1.0°, c = 10% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
53-57 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
QYJOOVQLTTVTJY-RXMQYKEDSA-N
Other Notes
This ester of pyroglutamic acid can be transformed in many ways, e.g. N-alkylation; Thionation of the lactam; Preparation of the aldehyde; Reduction to the hydroxymethyl compound
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)