82631
Purpurin
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Sinónimos:
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
About This Item
Productos recomendados
grado
for spectrophotometric det. (of B, Pb)
Nivel de calidad
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
mp
253-256 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Clave InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?