82330
Propylene sulfide
purum, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Methylthiirane
About This Item
grado
purum
Análisis
≥96.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
n20/D 1.475
bp
72-75 °C (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)