81415
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 560,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons. It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)