81368
Poli(vinil alcohol)
analytical standard, for GPC, Mw 7,200
About This Item
grado
analytical standard
for GPC
mol peso
Mn ~4200
Mp ~5600
Mw ~7200
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.71
Formato
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)