809519
Acetona
ACS reagent, ≥99.5%, ≤2 ppm low benzene
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
impurezas
≤2 ppm low benzene
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Used as solvent and/or building block in organic syntheses, such as SN2 reactions and Jones oxidation
- Mobile phase in Thin layer chromatography (TLC)
- Used as solvent in chemical molecules delivery systems in pharmaceutical and cosmetic industries
- Cleaning proposes
Características y beneficios
Producto relacionado
greener alternative product
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?