Merck
79535
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥80% (enzymatic)
Sinónimos:
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8Na5O14P3
Número CAS:
Peso molecular:
499.98
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
6043637
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥80% (enzymatic)
shelf life
limited shelf life
impurities
≤18% water, ≤4% solvent
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)