Merck
79458
6-Phosphogluconic acid tri(cyclohexylammonium) salt
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
6-Phosphogluconic acid tris(cyclohexylamine) salt, D-Gluconate 6-phosphate tris(cyclohexylamine) salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13O10P · 3C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
573.66
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (TLC)
impurities
≤5% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCCN1CC3CC2CN4CCCC[C@]34[H]
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12?,13?,14-,15+
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZMYVRHLSSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)