79308
Linalyl acetate
reference material
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Clave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.