78820
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
for spectrophotometric det. of Pd, for the determination of Bi, ≥97.0%
Sinónimos:
1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyltetrazoline-5-thione, 5-Mercapto-1-phenyltetrazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det. of Pd
for the determination of Bi
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
145 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
Clave InChI
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)