78814
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxy-mandelate
≥99.0%
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-methoxy-mandelic acid-ethyl ester, Ethyl hydroxy-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-acetate, Isovanilmandelic acid-ethyl ester
About This Item
Análisis
≥99.0%
formulario
powder
mp
124-130 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
Clave InChI
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.