Merck
78707
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
reference material
Sinónimos:
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥85.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≤10.0% (iso-β-Methylionone)
densidad
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clave InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)