Merck
77635
Phenolphthalein disulfate tripotassium salt
≥99.0% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H13O11S2K3
Número CAS:
Peso molecular:
646.77
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99.0% (TLC)
impurities
≤0.01% free phenolphthalein (UV)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].OC(c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1)(c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2)c3ccccc3C([O-])=O
Other Notes
Substrate for sulphatase; Inhibitor of UDP-glucuronyl transferase from rat liver
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)