77515
Methylene Blue solution
for microscopy
Sinónimos:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
formulario
solution
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
microbe id | staining: suitable
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
idoneidad
Corynebacterium spp.
bacteria
mycobacteria
spore forming microorganisms
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
methylene blue 0.3 g
ethanol 30 ml
water 100 ml
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?