Merck
77065
Supelco
Etobenzanid
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2′,3′-Dichloro-4-ethoxymethoxybenzanilide, N-(2,3-Dichlorophenyl)-4-(ethoxymethoxy)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15Cl2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
340.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
carbon content, 55.36-57.62%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
ICWUMLXQKFTJMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)