76704
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, novobiocin 0.02 g/L, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Sinónimos:
Modified Tryptic Soy Broth with Novobiocin, Modified Tryptic Soy Broth; EHEC enrichment broth, mTSB Broth with Novobiocin
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to ISO 16654:2001
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
formulario
powder
caducidad
limited, expiry date on the label
composición
bile salts No. 3, 1.5 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L
D(+)-glucose, 2.5 g/L
novobiocin, 0.02 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soymeal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
envase
pkg of -500 g
condiciones de almacenamiento
(Dry place, tightly sealed containers)
técnicas
microbiological culture: suitable
color
faint brown
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Escherichia coli O157:H7 and Shigella spp. from meat and dairy products
in Egypt