Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 487,00 € |
10 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 630,00 € |
Acerca de este artículo
487,00 €
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm | fluorescence λex 490 nm; λem 525 nm |
| particle size 5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3% | particle size 6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3% | particle size 2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5% | particle size 3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3% |
| concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) | concentration 2.5% (solids) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?