75018
1-Hexanethiol
analytical standard
Sinónimos:
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)