Saltar a
74346
Phenylpyruvic acid
analytical standard
Sinónimos:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
177,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2COCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
EC Number:
205-847-1
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
2207312
MDL number:
177,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
40541286958P8001
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
150-154 °C (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylpyruvic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)