Saltar a
74294
Chloroethane
≥99.8%
Sinónimos:
Ethyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
64.51
EC Number:
200-830-5
UNSPSC Code:
12142100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730751
MDL number:
Assay:
≥99.8%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.22 (vs air)
vapor pressure
19.2 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
impurities
≤0.02% water
bp
12.3 °C (lit.)
mp
−139 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES string
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroethane is a haloalkane used as an intermediate or as a solvent in organic synthesis. It has major applications in the production of tetraethyl lead, ethyl-cellulose, and an antiknock additive for gasoline. It is also used in cleaning and degreasing applications.
Application
Chloroethane can be used to prepare:
  • pyrido[1,2-a]pyrimidinone derivatives
  • 2H-perovskite compound [Me3NCH2CH3]CdCl3
  • benzo[cd]indol-2(1H)-ones derivatives as potent BRD4 inhibitors
Packaging
cylinder with 11.4 kg (net)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroethane
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)