Saltar a
74202
Tetramethylammonium chloride
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
TMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
57,80 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
211,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)4N(Cl)
Número CAS:
Peso molecular:
109.60
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-880-8
Beilstein/REAXYS Number:
3911201
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
57,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetramethylammonium chloride (TMAC) is structurally similar to alkyltrimethylammonium salts. Oxidation of TMAC yields formaldehyde and trimethlamine. It is considered as poor phase-transfer catalyst for most reactions as it is insoluble in organic media. However, it is highly suitable as phase-transfer catalyst for fluorination of chlorobenzaldehydes along with alkali metal fluorides which yield 1,2,2,2-tetrafluoroethyldifluoromethyl ether.
Application
TMAC may be used in ion-exchange procedures to show the increase of pH in understanding the chemical behaviour of catalyst [CTA]Si-MCM-41 using Knoevenagel condensation model.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T19526877188.22156
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
268 °C
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
crystals
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
description
cationic
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)