73741
2-Nitrophenyl pentyl ether
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Sinónimos:
1-Nitro-2-pentyloxybenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.522
bp
177-178 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.098 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-3-6-9-15-11-8-5-4-7-10(11)12(13)14/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3
Clave InChI
YRVCISCRAMHCFP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?