73608
BiGGY Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Bismuth Glycine Glucose Yeast Agar, Candida Selective Agar acc. to Nickerson, Nickerson Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 16.0 g/L
bismuth ammonium citrate, 5.0 g/L
dextrose, 10.0 g/L
glycine, 10.0 g/L
sodium sulfite, 3.0 g/L
yeast extract, 1.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
microbiology
idoneidad
selective and differential for Candida spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.