Merck
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Sinónimos:
2-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.20
Beilstein:
2051914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
índice de refracción
n20/D 1.600
bp
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidad
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clave InChI
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)