Merck
73103
Dibenzyl ethoxymethylenemalonate
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Bis(phenylmethyl) 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, DBEEM, Ethoxymethylenemalonic acid dibenzyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
340.37
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)=COCC
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)