Saltar al contenido
73082BC
GDS Rotor-Gene Q Laptop International Power Cord
BioControl, For use with GDS, European adaptor
Sinónimos:
Laptop Power Cord Adaptor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41122409
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73082EU
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
The GDS Rotor-Gene® Q Laptop is for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler. The International Power Cord is configured for the EU region.
Application
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord is used to connect the Assurance® GDS Q laptop to a power source in the EU region.
PCR
Other Notes
One international power adapter
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)