Merck
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Sinónimos:
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Fórmula lineal:
Ni(C5H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (Ni)
Formulario
solid
mp
171-173 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)