Merck
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5N5O3 · NH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Análisis
≥97.0% (HPLC)
fluorescencia
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
Clave InChI
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)