Saltar a
71210
Sodium ethoxide
≥95% (T), powder, technical
Sinónimos:
Sodium ethylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
49,40 €
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
82,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2ONa
Número CAS:
Peso molecular:
68.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-487-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3593646
Assay:
≥95% (T)
Form:
powder
49,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sodium ethoxide, technical, ≥95% (T)
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
assay
≥95% (T)
form
powder
impurities
~2% Na2CO3 and NaOH
SMILES string
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ethoxide (Sodium ethylate) is a sodium alkoxide. It has been synthesized by reacting sodium with ethanol. It undergoes decomposition in the presence of water to afford ethanol and sodium hydroxide. It is widely employed as a strong base in organic synthesis studies.
Sodium ethoxide is an alkoxide salt mainly used as a strong base in organic reactions such as deprotonation, dehydration and dehalogenation.
Application
Sodium ethoxide may be used for the preparation of tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium(II) (CORM-3).[1]
Sodium ethoxide may be used as a base for the palladium catalyzed cross-coupling of aryl halides and alkenylboranes to synthesize arylated (E)-alkenes.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1562488.20871164992
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (T)
assay
95%
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
~2% Na2CO3 and NaOH
impurities
-
impurities
-
impurities
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium ethoxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)