70998
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
About This Item
grado
purum
Análisis
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Advertencia
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
respiratory tract irritation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.