Documentos clave
70961
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Sinónimos:
Total Organic Carbon Reference Material
Seleccione un Tamaño
250 ML
114,00 €
500 ML
176,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
114,00 €
500 ML
176,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
according to ISO/CEN EN1484
calidad
stabilized
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 mg/L±5 mg/L
técnicas
TOC: suitable
idoneidad
in accordance for application
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Aplicación
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
TOC standard may be used in the analysis of organic matter, which determines the water quality using ultraviolet-visible spectrophotometric technique.[1]
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Helene Baribeau, AWWA Research Foundation
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)