Saltar a
70905
Palm oil
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
97,40 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
232-316-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
97,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
quality
refined
composition
linoleic acid, 6-13% , myristic acid, 0.5-6% , oleic acid, 35-50% , palmitic acid, 35-48% , stearic acid, 3-7%
mp
30-40 °C (lit.)
acid value
≤0.4
iodine value
50‑57
saponification value
190‑210
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
76169OG100OG1000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
saponification value
190‑210
saponification value
-
saponification value
-
saponification value
-
acid value
≤0.4
acid value
-
acid value
-
acid value
-
mp
30-40 °C (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palm oil
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. is this polyol palm kernel oil-based ?
    1 respuesta
    1. Yes, this product is palm kernel oil-based.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Dear all, could you please state for the research proposes, if the product Palm oil no. 70905, refined, is composed only out of free fatty acids or the fatty acids are in the triglyceride form? Thank you for your reply in advance.
    1 respuesta
    1. The product is comprised primarily of free fatty acids, with the majority identified as Palmitic, Oleic, Linoleic, Stearic, and Myristic acids. There may be residual triglycerides in trace amounts, however, no additional testing is performed to further confirm or identify these components. The method of manufacturing is considered proprietary. The analytical data does suggest that the product has been refined to some degree.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/70905-BULKBCCK5908.pdf
      ¿Le ha resultado útil?