Merck
70165
Liver Powder, dehydrated
BioChemika, suitable for microbiology
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pH
~6 (2% in H2O)
application(s)
microbiology
Preparation Note
To prepare a liver infusion medium, add 50 g of liver powder to 1 litre of distilled water and allow to infuse (with frequent agitation) for 1 hour at 50°C. Boil the mixture for a few minutes to coagulate protein, strain through 60 mesh stainless steel gauze, add 10 g of peptone and 5 g of sodium chloride. Adjust the reaction to pH 7.2, boil, strain through gauze as above, and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)