Merck
70026
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41113319
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
PC SPECTRO Cable for PC RS232 C, D9F-D25F for Spectro 1000
application(s)
environmental
general analytical
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)