Merck
69945
Sigma-Aldrich
3-Morpholino-1,2-propanediol
technical, ~90% (GC)
Sinónimos:
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Beilstein:
107210
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
~90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.493
bp
191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
densidad
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
Clave InChI
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)