69369
3-Methylmalic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
β-Methylmalic acid, (±)-2-Hydroxy-3-methylbutandioic acid, 2-Hydroxy-3-methylsuccinic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (HPLC)
aplicaciones
clinical testing
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(C)C(O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3,6H,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
NPYQJIHHTGFBLN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)